Mal-amido-PEG6-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3-oxo-7,10,13,16,19,22-hexaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid
BIPG1474-1G BIPG1474-250MG
APOSBIPG1474-1GEA 380 EUR
APOSBIPG1474-1G APOSBIPG1474-250MG
Mal-amido-PEG6-acid
Mal-amido-PEG6-acid
Formula: C₂₂H₃₆N₂O₁₁
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21363276
Núm. CAS: 1334177-79-5