Mal-amido-PEG12-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Mal-amido-PEG12-acid
BIPG1476-100MG BIPG1476-50MG BIPG1476-250MG
APOSBIPG1476-100MGEA 203 EUR
APOSBIPG1476-100MG APOSBIPG1476-50MG APOSBIPG1476-250MG
Mal-amido-PEG12-acid
Mal-amido-PEG12-acid
Formula: C₃₄H₆₀N₂O₁₇
MW: 768,84 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13184984
Núm. CAS: 871133-36-7