Undecaethylene glycol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxadotriacontane-1,32-diol, PEG-11, HO-PEG11-OH
BIPG1677-1G
BIPG1677-100MG
BIPG1677-500MG
APOSBIPG1677-1GEA
348
EUR
APOSBIPG1677-1G
APOSBIPG1677-100MG
APOSBIPG1677-500MG
Undecaethylene glycol
Undecaethylene glycol
Formula:
C₂₂H₄₆O₁₂ MW: 502.59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00698693 Núm. CAS: 5579-66-8 |