2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIPG1722-100MG BIPG1722-250MG
APOSBIPG1722-100MGEA 27.7 EUR
APOSBIPG1722-100MG APOSBIPG1722-250MG
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formula: C₅H₉NO
Densidad: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16713446
Núm. CAS: 122116-12-5
UN: 2734
ADR: 8+3,II