t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17-pentaoxa-5-azaicosan-20-oic acid
BIPG1802-500MG BIPG1802-100MG BIPG1802-1G
APOSBIPG1802-500MGEA 277 EUR
APOSBIPG1802-500MG APOSBIPG1802-100MG APOSBIPG1802-1G
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
t-Boc-N-amido-PEG4-acid
Formula: C₁₆H₃₁NO₈
MW: 365,42 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 756525-91-4