Boc-Amino-PEG3-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIPG1811-100MG BIPG1811-50MG BIPG1811-250MG
APOSBIPG1811-100MGEA 125 EUR
APOSBIPG1811-100MG APOSBIPG1811-50MG APOSBIPG1811-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine
Boc-Amino-PEG3-Amine
Formula: C₁₃H₂₈N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619220
Núm. CAS: 101187-40-0