Thiol-PEG4-acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Mercapto-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1838-250MG
APOSBIPG1838-250MGEA 270 EUR
APOSBIPG1838-250MG
Thiol-PEG4-acid
Thiol-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₂O₆S
MW: 282,35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 749247-06-1