Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Proveedor: Apollo Scientific
BIPG1869-10G
BIPG1869-5G
BIPG1869-25G
APOSBIPG1869-10GEA
157
EUR
APOSBIPG1869-10G
APOSBIPG1869-5G
APOSBIPG1869-25G
Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Tetraethylene glycol bis(p-toluenesulphonate)
Formula:
C₂₂H₃₀O₉S₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075239 Núm. CAS: 37860-51-8 |