Azido-PEG11-Amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 35-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontanyl Azide, 35-Azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontan-1-amine, Amino-PEG11-Azide, 1-Amino-35-azido-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane
BIPG1886-100MG BIPG1886-1G BIPG1886-500MG
APOSBIPG1886-100MGEA 647 EUR
APOSBIPG1886-100MG APOSBIPG1886-1G APOSBIPG1886-500MG
Azido-PEG11-Amine
Azido-PEG11-Amine
Formula: C₂₄H₅₀N₄O₁₁
MW: 570,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1800414-71-4