(-)-Quinina clorhidrato dihidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
BIQ1204-100G BIQ1204-10G BIQ1204-25G
APOSBIQ1204-100GEA 132 EUR
APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-25G
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato
(-)-Quinina clorhidrato dihidrato
Formula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Pto. de fusión: 115…116 °C (desc.)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151248
Núm. CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1