Rifampicina 99% approx
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
BIR0146-1G BIR0146-25G BIR0146-5G
APOSBIR0146-1GEA 21.9 EUR
APOSBIR0146-1G APOSBIR0146-25G APOSBIR0146-5G
Rifampicina 99% approx
Rifampicina
Rifampicin is active against gram-positive but less active against gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822.95 g/mol
Pto. de fusión: 183…194 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00151389
Núm. CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Índice Merck: 12,08382