Riboflavina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (-)-Riboflavina
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 29 EUR
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavina
Riboflavina
Formula: C₁₇H₂₀N₄O₆
MW: 376.37 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005022
Núm. CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Índice Merck: 12,08367