Rapamycin (de Streptomyces hygroscopicus)
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
BIR8101-1G
APOSBIR8101-1GEA
319
EUR
APOSBIR8101-1G
Rapamycin (de Streptomyces hygroscopicus)
Rapamycin
Macrocyclic triene antibiotic.
Formula:
C₅₁H₇₉NO₁₃ Pto. de fusión: 183…185 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00867594 Núm. CAS: 53123-88-9 |