L(+)-Serina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(S)-(+)-Serina, H-Ser-OH
BIS0718-100G
BIS0718-1KG
BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA
21.9
EUR
APOSBIS0718-100G
APOSBIS0718-1KG
APOSBIS0718-500G
L(+)-Serina ≥99%
L(+)-Serina
USP, pyrogen free
- Cell culture tested
Formula:
C₃H₇NO₃ Pto. de fusión: 214…224 °C Densidad: 0,67 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064224 Núm. CAS: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 |