SB203580
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIS0733-100MG BIS0733-25MG BIS0733-50MG
APOSBIS0733-100MGEA 277 EUR
APOSBIS0733-100MG APOSBIS0733-25MG APOSBIS0733-50MG
SB203580
SB203580
Selective inhibitor of p38 MAP kinase. Inhibitor of p40 kinase .
Formula: C₂₁H₁₆FN₃OS
Pto. de fusión: 240…243 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00922198
Núm. CAS: 152121-47-6