Sarcosina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylamino)acetic acid hydrochloride
BIS0907-100G BIS0907-25G BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA 109 EUR
APOSBIS0907-100G APOSBIS0907-25G APOSBIS0907-5G
Sarcosina clorhidrato
Sarcosina clorhidrato
Formula: C₃H₈ClNO₂
MW: 125.55 g/mol
Pto. de fusión: 173…175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012609
Núm. CAS: 637-96-7
EINECS: 211-310-2