Syringaldazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[[(3,5-dimethoxy-4-oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)methylhydrazo]methylidene]-2,6-dimethoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))bis(2,6-dimethoxyphenol)
BIS1000-10G BIS1000-25G BIS1000-50G
APOSBIS1000-10GEA 139 EUR
APOSBIS1000-10G APOSBIS1000-25G APOSBIS1000-50G
Syringaldazine
Syringaldazine
Formula: C₁₈H₂₀N₂O₆
MW: 360,36 g/mol
Pto. de fusión: 209…210 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008363
Núm. CAS: 14414-32-5