4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 106 EUR
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído 98%
4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 192…193 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 110…113 °C
Densidad: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006943
Núm. CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5