7-Hidroxi-6-metoxicumarina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIS1402-100MG BIS1402-500MG BIS1402-1G
APOSBIS1402-100MGEA 50.9 EUR
APOSBIS1402-100MG APOSBIS1402-500MG APOSBIS1402-1G
7-Hidroxi-6-metoxicumarina
7-Hidroxi-6-metoxicumarina
Dye to detect active oxygen species during the oxidative burst.
Formula: C₁₀H₈O₄
Pto. de fusión: 203…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006872
Núm. CAS: 92-61-5
EINECS: 202-177-9