4,9-Diazadodecametilendiamina ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 270 EUR
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
4,9-Diazadodecametilendiamina ≥98%
4,9-Diazadodecametilendiamina
Formula: C₁₀H₂₆N₄
Pto. Ebullición: 150 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008215
Núm. CAS: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II