D(+)-Sacarosa
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
BIS3391-1KG BIS3391-500G
APOSBIS3391-1KGEA 27.7 EUR
APOSBIS3391-1KG APOSBIS3391-500G
D(+)-Sacarosa
D(+)-Sacarosa
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Pto. de fusión: 185…190 °C
Densidad: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006626
Núm. CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Índice Merck: 13,08966