Estreptozocina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
BIS4356-1G BIS4356-250MG BIS4356-500MG
APOSBIS4356-1GEA 702 EUR
APOSBIS4356-1G APOSBIS4356-250MG APOSBIS4356-500MG
Estreptozocina
Estreptozocina
Potent methylating agent for DNA
Formula: C₈H₁₅N₃O₇
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006607
Núm. CAS: 18883-66-4