4-Azaoctametilendiamina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
BIS5620-25G BIS5620-5G BIS5620-50G
APOSBIS5620-25GEA 314 EUR
APOSBIS5620-25G APOSBIS5620-5G APOSBIS5620-50G
4-Azaoctametilendiamina
4-Azaoctametilendiamina
Used in the isolation of chromosomes.
Formula: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008229
Núm. CAS: 124-20-9
UN: 2735
ADR: 8,II