Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIS5943-10G BIS5943-25G
APOSBIS5943-10GEA 0 EUR
APOSBIS5943-10G APOSBIS5943-25G
Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium 99%
Tétrachlorure de 4,9-diazoniadodécamethylenediammonium
For precipitation of DNA from aqueous buffers
Formula: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Pto. de fusión: 310…311 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00012914
Núm. CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8