4,9-Diazadodecametilendiamina dihidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 418 EUR
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
4,9-Diazadodecametilendiamina dihidrato
4,9-Diazadodecametilendiamina dihidrato
Formula: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Pto. de fusión: 63…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 403982-64-9
UN: 3259
ADR: 8,II