Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 21.9 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico 98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxicinámico
  • Protein
Formula: C₁₁H₁₂O₅
MW: 224.21 g/mol
Pto. Ebullición: 378
Pto. de fusión: 195…202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004401
Núm. CAS: 530-59-6
EINECS: 208-487-3