(S)-O-Desmethylraclopride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-3,5-Dichloro-N-((1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl)-2,6-dihydroxybenzamide, (S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide
BISC1012-25MG BISC1012-5MG
APOSBISC1012-25MGEA 0 EUR
APOSBISC1012-25MG APOSBISC1012-5MG
(S)-O-Desmethylraclopride
(S)-O-Desmethylraclopride
Formula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₃
MW: 333,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02179385
Núm. CAS: 119670-11-0