AM-095 free acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-(4'-(3-Methyl-4-(((1-phenylethoxy)carbonyl)amino)isoxazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid, AM095 free acid
BISN0022-1MG BISN0022-5MG BISN0022-10MG
APOSBISN0022-1MGEA 109 EUR
APOSBISN0022-1MG APOSBISN0022-5MG APOSBISN0022-10MG
AM-095 free acid 98%
AM-095
AM095 free acid is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Formula: C₂₇H₂₄N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22665734
Núm. CAS: 1228690-36-5