UNC0224 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-(3-(Dimethylamino)propoxy)-6-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazolin-4-amine
BISN0023-5MG BISN0023-10MG BISN0023-25MG
APOSBISN0023-5MGEA 161 EUR
APOSBISN0023-5MG APOSBISN0023-10MG APOSBISN0023-25MG
UNC0224 98%
UNC0224
UNC0224 is a selective inhibitor of G9a with IC50 of 15 nM.
Formula: C₂₆H₄₃N₇O₂
MW: 485,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18251564
Núm. CAS: 1197196-48-7