Edicotinib 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Cyano-N-(2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)pyridin-3-yl)-1H-imidazole-2-carboxamide, PRV 6527, JNJ 40346527, 4-cyano-N-[2-(4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)-6-(2,2,6,6-tetramethyloxan-4-yl)pyridin-3-yl]-1H-imidazole-2-carboxamide
BISN0042-50MG
APOSBISN0042-50MGEA 249 EUR
APOSBISN0042-50MG
Edicotinib 99%
Edicotinib
JNJ-40346527 is an inhibitor of colony-stimulating factor-1 receptor (CSF1R) with potential antineoplastic activity.
Formula: C₂₇H₃₅N₅O₂
MW: 461,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30489233
Núm. CAS: 1142363-52-7