BIBF-0775 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Z)-N-Ethyl-N-methyl-2-oxo-3-(phenyl((4-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl)amino)methylene)indoline-6-carboxamide, BIBF0775
BISN0074-50MG
APOSBISN0074-50MGEA 290 EUR
APOSBISN0074-50MG
BIBF-0775 97%
BIBF-0775
BIBF0775 is an inhibitor of transforming growth factor β receptor I (TGFβRI) by soaking into the kinase domain of TGFβRI.
Formula: C₃₁H₃₄N₃₄O₂
MW: 494,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25976645
Núm. CAS: 334951-90-5