EX 527
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide, EX-527, Selisistat
BISN0099-25MG
APOSBISN0099-25MGEA 0 EUR
APOSBISN0099-25MG
EX 527
EX 527
EX-527 is a potent and selective SIRT1 inhibitor with IC50 of 38 nM, exhibits 200-fold selectivity against SIRT2 and SIRT3.
Formula: C₁₃H₁₃ClN₂O
MW: 248,71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03009471
Núm. CAS: 49843-98-3