Pravastatin sodium
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-((1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-(((S)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)heptanoic acid, sodium salt
BISN0103-100MG
APOSBISN0103-100MGEA 0 EUR
APOSBISN0103-100MG
Pravastatin sodium
Pravastatin sodium
Pravastatin Sodium is a competitive HMG-CoA reductase inhibitor with IC50 value of 56 M.
Formula: C₂₃H₃₅NaO₇
MW: 446,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00887601
Núm. CAS: 81131-70-6