Oxaliplatin
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (trans-1,2-Cyclohexanediamine)oxalatoplatinum(II), Oxalato(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum(II)
BISN0119-50MG BISN0119-100MG BISN0119-250MG
APOSBISN0119-50MGEA 109 EUR
APOSBISN0119-50MG APOSBISN0119-100MG APOSBISN0119-250MG
Oxaliplatin
Oxaliplatin
Oxaliplatin inhibits DNA synthesis by conforming DNA adducts.
Formula: C₈H₁₄N₂O₄Pt
MW: 397.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866327
Núm. CAS: 61825-94-3