Bortezomib
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0125-5MG BISN0125-10MG BISN0125-50MG
APOSBISN0125-5MGEA 109 EUR
APOSBISN0125-5MG APOSBISN0125-10MG APOSBISN0125-50MG
Bortezomib
Bortezomib
Bortezomib is an inhibitor of 20S proteasome with Ki of 0.6 nM.
Formula: C₁₉H₂₅BN₄O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09056737
Núm. CAS: 179324-69-7