Sorafenib (BAY 43-9006)
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide, Sorafenib, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[4-[2-(N-methylcarbamoyl)-4-pyridyloxy]phenyl]urea, 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)phenoxy)-N-methylpicolinamide
BISN0134-500MG BISN0134-1G BISN0134-5G
APOSBISN0134-500MGEA 50.9 EUR
APOSBISN0134-500MG APOSBISN0134-1G APOSBISN0134-5G
Sorafenib (BAY 43-9006)
Sorafenib (BAY 43-9006)
Sorafenib is a multikinase inhibitor of Raf-1 B-Raf and VEGFR-2 with IC50 of 6 nM 22 nM and 90 nM in cell-free assays respectively.
Formula: C₂₁H₁₆ClF₃N₄O₃
MW: 464,82 g/mol
Pto. de fusión: 197 °C
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411450
Núm. CAS: 284461-73-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III