FK-866
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-N-(4-(1-Benzoylpiperidin-4-yl)butyl)-3-(pyridin-3-yl)acrylamide, (E)-Daporinad
BISN0147-1MG BISN0147-10MG
APOSBISN0147-1MGEA 79.9 EUR
APOSBISN0147-1MG APOSBISN0147-10MG
FK-866
FK-866
FK866 effectively inhibits nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase) with IC50 of 0.09 nM in a cell-free assay.
Formula: C₂₄H₂₉N₃O₂
MW: 391,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565943
Núm. CAS: 658084-64-1