IPI-549
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-N-(1-(8-((1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethynyl)-1-oxo-2-phenyl-1,2-dihydroisoquinolin-3-yl)ethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide, Eganelisib, 2-amino-N-[1-[8-[2-(1-methylpyrazol-4-yl)ethynyl]-1-oxo-2-phenylisoquinolin-3-yl]ethyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxamide
BISN0153-1MG BISN0153-5MG BISN0153-10MG
APOSBISN0153-1MGEA 31.9 EUR
APOSBISN0153-1MG APOSBISN0153-5MG APOSBISN0153-10MG
IPI-549
IPI-549
IPI-549 is a selective phosphoinositide-3-kinase (PI3K)-γ inhibitor with IC50 of 16 nM as an immuno-oncology clinical candidate.
Formula: C₃₀H₂₄N₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30533720
Núm. CAS: 1693758-51-8