GDC-0449
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chloro-N-(4-chloro-3-(pyridin-2-yl)phenyl)-4-(methylsulphonyl)benzamide, Vismodegib
BISN0157-10MG
BISN0157-50MG
BISN0157-100MG
APOSBISN0157-10MGEA
21.9
EUR
APOSBISN0157-10MG
APOSBISN0157-50MG
APOSBISN0157-100MG
GDC-0449
GDC-0449
Vismodegib is an inhibitor of hedgehog pathway with IC50 of 3 nM and also inhibits P-gp IC50 30 M.
Formula:
C₁₉H₁₄Cl₂N₂O₃S Pto. de fusión: 180…190 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12407408 Núm. CAS: 879085-55-9 |