SB590885
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-(2-(4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime, 5-(2-(4-(2-(Dimethylamino)ethoxy)phenyl)-5-(pyridin-4-yl)-1H-imidazol-4-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one oxime
BISN0159-5MG
BISN0159-10MG
APOSBISN0159-5MGEA
125
EUR
APOSBISN0159-5MG
APOSBISN0159-10MG
SB590885
SB590885
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₂₇H₂₇N₅O₂ MW: 453,54 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD16038645 Núm. CAS: 405554-55-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...