Doramapimod
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0161-5MG BISN0161-10MG
APOSBISN0161-5MGEA 31.9 EUR
APOSBISN0161-5MG APOSBISN0161-10MG
Doramapimod
Doramapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₃₁H₃₇N₅O₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09752957
Núm. CAS: 285983-48-4