Ferulic acid methyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0164-25MG BISN0164-100MG
APOSBISN0164-25MGEA 58.2 EUR
APOSBISN0164-25MG APOSBISN0164-100MG
Ferulic acid methyl ester
Ferulic acid methyl ester
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00017208
Núm. CAS: 2309-07-1