NQDI-1
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2,7-dioxo-2,7-dihydro-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-1-carboxylate
BISN0166-1MG
APOSBISN0166-1MGEA 29 EUR
APOSBISN0166-1MG
NQDI-1
NQDI-1
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₁₃NO₄
MW: 319,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265970
Núm. CAS: 175026-96-7