PD 169316
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl)pyridine, 4-[4-(4-fluorophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-1H-imidazol-5-yl]pyridine
BISN0170-1MG BISN0170-5MG BISN0170-10MG
APOSBISN0170-1MGEA 58 EUR
APOSBISN0170-1MG APOSBISN0170-5MG APOSBISN0170-10MG
PD 169316
PD 169316
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₀H₁₃FN₄O₂
MW: 360,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12405019
Núm. CAS: 152121-53-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III