BI-78D3
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: BI 78D3, 4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-[(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)sulphanyl]-1H-1,2,4-triazol-5-one, BI78D3, 4-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-5-((5-nitrothiazol-2-yl)thio)-4H-1,2,4-triazol-3-ol, 4-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-3-((5-nitrothiazol-2-yl)thio)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, BI-78D3
BISN0178-1MG
APOSBISN0178-1MGEA 36.4 EUR
APOSBISN0178-1MG
BI-78D3
BI-78D3
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₃H₉N₅O₅S₂
MW: 379,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01313575
Núm. CAS: 883065-90-5