VX-745
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)thio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one, Neflamapimod
BISN0180-5MG BISN0180-10MG BISN0180-50MG
APOSBISN0180-5MGEA 72.5 EUR
APOSBISN0180-5MG APOSBISN0180-10MG APOSBISN0180-50MG
VX-745
VX-745
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₉H₉Cl₂F₂N₃OS
MW: 436,3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09834070
Núm. CAS: 209410-46-8