AS-703026
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-N-(2,3-Dihydroxypropyl)-3-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)isonicotinamide, MSC1936369B, Pimasertib
BISN0186-1MG
APOSBISN0186-1MGEA 29 EUR
APOSBISN0186-1MG
AS-703026
AS-703026
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₁₅H₁₅FIN₃O₃
MW: 431,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16660676
Núm. CAS: 1236699-92-5