JNK-IN-8
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0191-2MG BISN0191-5MG BISN0191-10MG
APOSBISN0191-2MGEA 102 EUR
APOSBISN0191-2MG APOSBISN0191-5MG APOSBISN0191-10MG
JNK-IN-8
JNK-IN-8
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₉H₂₉N₇O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22124890
Núm. CAS: 1410880-22-6