LJI-308
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2,6-Difluoro-4-(4-(4-morpholinophenyl)pyridin-3-yl)phenol, 2,6-Difluoro-4-[4-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-3-pyridinyl]-phenol
BISN0194-2MG
BISN0194-5MG
BISN0194-10MG
APOSBISN0194-2MGEA
174
EUR
APOSBISN0194-2MG
APOSBISN0194-5MG
APOSBISN0194-10MG
LJI-308
LJI-308
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula:
C₂₁H₁₈F₂N₂O₂ MW: 368,38 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD29905461 Núm. CAS: 1627709-94-7 |