XMD8-92
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: XMD8 92, 2-[2-ethoxy-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)anilino]-5,11-dimethylpyrimido[4,5-b][1,4]benzodiazepin-6-one, XMD8-92, XMD 8 92, XMD 892, XMD892, 2-((2-Ethoxy-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl)amino)-5,11-dimethyl-5,11-dihydro-6H-benzo[e]pyrimido[5,4-b][1,4]diazepin-6-one
BISN0197-1MG
APOSBISN0197-1MGEA 29 EUR
APOSBISN0197-1MG
XMD8-92
XMD8-92
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₆H₃₀N₆O₃
MW: 474,55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18782742
Núm. CAS: 1234480-50-2